3-Methoxycyclobutan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methoxycyclobutanone
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 468 EUR
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20266830
Núm. CAS: 30830-25-2