2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR949228-1G OR949228-250MG OR949228-500MG
APOSOR949228-1GEA 1110 EUR
APOSOR949228-1G APOSOR949228-250MG APOSOR949228-500MG
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
2-Azaspiro[4.5]decane-7-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566122
Núm. CAS: 1363382-89-1