6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR949325-1G OR949325-250MG OR949325-500MG
APOSOR949325-1GEA 1710 EUR
APOSOR949325-1G APOSOR949325-250MG APOSOR949325-500MG
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO·ClH
MW: 161,629 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105969
Núm. CAS: 1408076-12-9