cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: cis-Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutanecarboxylate
OR949331-1G OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA 551 EUR
APOSOR949331-1G APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105987
Núm. CAS: 626238-08-2