trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutanecarboxylate
OR949332-250MG
APOSOR949332-250MGEA 579 EUR
APOSOR949332-250MG
trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
trans-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23105988
Núm. CAS: 1408075-48-8