tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR949335-1G
APOSOR949335-1GEA 578 EUR
APOSOR949335-1G
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₈BrNO₂
MW: 264.159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106024
Núm. CAS: 1408075-52-4