cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (1R,3S)-rel-Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutanecarboxylate
OR949364-1G OR949364-250MG
APOSOR949364-1GEA 734 EUR
APOSOR949364-1G APOSOR949364-250MG
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106162
Núm. CAS: 1392804-41-9