5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949387-1G OR949387-250MG
APOSOR949387-1GEA 806 EUR
APOSOR949387-1G APOSOR949387-250MG
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
5-Chloro-2-(1,3-dioxolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191,635 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23106372
Núm. CAS: 1080061-38-6