6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Proveedor: Apollo Scientific
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 589 EUR
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Formula: C₈H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24384534
Núm. CAS: 1420958-53-7