3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR949445-1G OR949445-250MG OR949445-500MG
APOSOR949445-1GEA 1020 EUR
APOSOR949445-1G APOSOR949445-250MG APOSOR949445-500MG
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24531429
Núm. CAS: 1628252-12-9