7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949523-1G OR949523-250MG
APOSOR949523-1GEA 302 EUR
APOSOR949523-1G APOSOR949523-250MG
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₃NO·ClH
MW: 199,677 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01444681
Núm. CAS: 1745-05-7