1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9496-1G OR9496-5G
APOSOR9496-1GEA 79.9 EUR
APOSOR9496-1G APOSOR9496-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 98%
1-(4-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09033531
Núm. CAS: 35715-67-4