2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949661-1G OR949661-250MG
APOSOR949661-1GEA 806 EUR
APOSOR949661-1G APOSOR949661-250MG
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
2-Propanoyloxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01684366
Núm. CAS: 6328-44-5