2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949663-1G OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA 415 EUR
APOSOR949663-1G APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464862
Núm. CAS: 5078-07-9