Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR949729-1G OR949729-250MG OR949729-5G
APOSOR949729-1GEA 29 EUR
APOSOR949729-1G APOSOR949729-250MG APOSOR949729-5G
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09038129
Núm. CAS: 33141-66-1