4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949736-1G OR949736-250MG
APOSOR949736-1GEA 0 EUR
APOSOR949736-1G APOSOR949736-250MG
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid 95%
4-Chloro-2-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188728
Núm. CAS: 605661-81-2