3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062946
Núm. CAS: 511541-63-2