4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR949820-1G OR949820-250MG
APOSOR949820-1GEA 155 EUR
APOSOR949820-1G APOSOR949820-250MG
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one
Formula: C₇H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18816888
Núm. CAS: 126822-39-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR