4-Oxocyclohexyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949851-1G OR949851-250MG
APOSOR949851-1GEA 109 EUR
APOSOR949851-1G APOSOR949851-250MG
4-Oxocyclohexyl acetate 95%
4-Oxocyclohexyl acetate
Formula: C₈H₁₂O₃
MW: 156,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779439
Núm. CAS: 41043-88-3