2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949862-1G OR949862-250MG
APOSOR949862-1GEA 166 EUR
APOSOR949862-1G APOSOR949862-250MG
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol 95%
2-Ethyl-3-methylbutan-1-ol
Formula: C₇H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00089635
Núm. CAS: 32444-34-1