5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949942-1G OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA 596 EUR
APOSOR949942-1G APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18802343
Núm. CAS: 1146970-26-4