1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR949957-5G
APOSOR949957-5GEA 49.3 EUR
APOSOR949957-5G
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione 95%
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00516834
Núm. CAS: 2142-06-5