N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950121-1G
OR950121-250MG
APOSOR950121-1GEA
81.2
EUR
APOSOR950121-1G
APOSOR950121-250MG
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine
Formula:
C₁₁H₁₇NO MW: 179.259 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06304626 Núm. CAS: 51344-14-0 |