3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 3-chloroisonicotinate
OR950143-5G
APOSOR950143-5GEA 92.8 EUR
APOSOR950143-5G
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester 95%
3-Chloropyridine-4-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411706
Núm. CAS: 211678-96-5