2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(o-Tolyl)propanenitrile
OR950184-1G OR950184-250MG
APOSOR950184-1GEA 78.3 EUR
APOSOR950184-1G APOSOR950184-250MG
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile 95%
2-(2-Methylphenyl)propanenitrile
Formula: C₁₀H₁₁N
MW: 145,201 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036533
Núm. CAS: 58422-60-9