1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950276-1G OR950276-250MG
APOSOR950276-1GEA 227 EUR
APOSOR950276-1G APOSOR950276-250MG
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-methylpropan-1-ol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
MW: 180,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11934907
Núm. CAS: 18228-46-1