Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950294-1G OR950294-250MG
APOSOR950294-1GEA 352 EUR
APOSOR950294-1G APOSOR950294-250MG
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Ethyl 4,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112537
Núm. CAS: 2199-45-3