Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950296-1G OR950296-250MG
APOSOR950296-1GEA 41.6 EUR
APOSOR950296-1G APOSOR950296-250MG
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate 95%
Methyl 3-amino-5-ethoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20696913
Núm. CAS: 706792-04-3