4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 654 EUR
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₉ClO₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09929602
Núm. CAS: 167404-32-2
UN: 3261
ADR: 8,III