1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950321-100MG OR950321-250MG
APOSOR950321-100MGEA 0 EUR
APOSOR950321-100MG APOSOR950321-250MG
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole ≥98%
1-(2-Bromobenzyl)-1H-imidazole
Formula: C₁₀H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13396249
Núm. CAS: 72459-45-1