4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950400-1G OR950400-250MG
APOSOR950400-1GEA 623 EUR
APOSOR950400-1G APOSOR950400-250MG
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole ≥98%
4-Chloro-6-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₇ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07781503
Núm. CAS: 885521-74-4