1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950407-1G OR950407-250MG
APOSOR950407-1GEA 415 EUR
APOSOR950407-1G APOSOR950407-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride 95%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine dihydrochloride
Formula: C₅H₉N₃·2ClH
MW: 184,067 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04969122
Núm. CAS: 1189950-55-7