2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR950553-250MG OR950553-1G
APOSOR950553-250MGEA 162 EUR
APOSOR950553-250MG APOSOR950553-1G
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid 95%
2-(2-Methoxypyridin-4-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698166
Núm. CAS: 464152-38-3