2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950569-1G OR950569-250MG
APOSOR950569-1GEA 128 EUR
APOSOR950569-1G APOSOR950569-250MG
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde 95%
2-Amino-6-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
MW: 155.582 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10696880
Núm. CAS: 35490-90-5