tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950647-1G OR950647-500MG
APOSOR950647-1GEA 623 EUR
APOSOR950647-1G APOSOR950647-500MG
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660178
Núm. CAS: 149632-73-5