Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 683 EUR
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743805
Núm. CAS: 34046-43-0