1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 209 EUR
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Formula: C₈H₁₆ClN
MW: 161,672 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044515
Núm. CAS: 1458-63-5