N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9507-5G OR9507-100G OR9507-25G
APOSOR9507-5GEA 0 EUR
APOSOR9507-5G APOSOR9507-100G APOSOR9507-25G
N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
N-Formyl-4-iodo-L-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀INO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06659491
Núm. CAS: 52721-77-4