3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 799 EUR
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Formula: C₈H₇BrN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20229834
Núm. CAS: 1254319-55-5