Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950812-1G OR950812-250MG
APOSOR950812-1GEA 560 EUR
APOSOR950812-1G APOSOR950812-250MG
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate 95%
Methyl 3-methylisoxazole-5-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699057
Núm. CAS: 1004-96-2