(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR950823-1G OR950823-250MG
APOSOR950823-1GEA 137 EUR
APOSOR950823-1G APOSOR950823-250MG
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09256372
Núm. CAS: 354153-65-4