[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950865-1G OR950865-250MG
APOSOR950865-1GEA 49.7 EUR
APOSOR950865-1G APOSOR950865-250MG
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine 97%
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin-2-amine
Formula: C₅H₅N₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847742
Núm. CAS: 88002-33-9