Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950869-10G OR950869-1G OR950869-5G
APOSOR950869-10GEA 275 EUR
APOSOR950869-10G APOSOR950869-1G APOSOR950869-5G
Cycloheptylmethanamine hydrochloride 95%
Cycloheptylmethanamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₇N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23701552
Núm. CAS: 177352-26-0