Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950902-1G OR950902-250MG
APOSOR950902-1GEA 632 EUR
APOSOR950902-1G APOSOR950902-250MG
Benzyl 2-cyclopropylacetate 95%
Benzyl 2-cyclopropylacetate
Formula: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,238 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11976040
Núm. CAS: 59698-18-9