N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR950936-1G OR950936-5G
APOSOR950936-1GEA 78.3 EUR
APOSOR950936-1G APOSOR950936-5G
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[2-(Hydroxymethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14648693
Núm. CAS: 20939-77-9