(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Pyridyl)-1-propylamine
OR950974-1G OR950974-5G
APOSOR950974-1GEA 75.4 EUR
APOSOR950974-1G APOSOR950974-5G
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine 95%
(1-Pyridin-2-ylpropyl)amine
Formula: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09802324
Núm. CAS: 100155-73-5