1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9510-1G OR9510-5G
APOSOR9510-1GEA 63.8 EUR
APOSOR9510-1G APOSOR9510-5G
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
1,3-Bis(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₈H₁₀O₄S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08543442
Núm. CAS: 22821-85-8