4-Chlorobenzoylformic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-(4-Chlorophenyl)-2-oxoacetic acid
OR951002-1G
OR951002-250MG
APOSOR951002-1GEA
502
EUR
APOSOR951002-1G
APOSOR951002-250MG
4-Chlorobenzoylformic acid 95%
4-Chlorobenzoylformic acid
Formula:
C₈H₅ClO₃ MW: 184,577 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02656397 Núm. CAS: 7099-88-9 |