4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR951014-1G OR951014-250MG
APOSOR951014-1GEA 415 EUR
APOSOR951014-1G APOSOR951014-250MG
4-Cyano-2-ethylpyridine 95%
4-Cyano-2-ethylpyridine
Formula: C₈H₈N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546403
Núm. CAS: 1531-18-6