4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
OR951025-1G OR951025-250MG
APOSOR951025-1GEA 347 EUR
APOSOR951025-1G APOSOR951025-250MG
4'-Diethylaminophenyl acetylene 95%
4'-Diethylaminophenyl acetylene
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173,254 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00168817
Núm. CAS: 41876-70-4